3-Cyan-4-fluoranilin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Cyano-4-fluoroaniline
H26210.06
H26210.14
H26210.06EA
44.5
EUR
H26210.06
H26210.14
3-Cyan-4-fluoranilin 97%
3-Cyan-4-fluoranilin
Purity: 97%
CAS No.: 53312-81-5
Molecular Formula: C7H5FN2
Formula Weight: 136.13
Melting Point: 92-96°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00277872
Formel:
C₇H₅FN₂ Schmelzpunkt: 92…96 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00277872 CAS-Nummer: 53312-81-5 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |