(4-Hydroxyphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Hydroxybenzyl cyanide, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
H21101-25G H21101-5G
SIALH21101-25GEA 34.3 EUR
SIALH21101-25G SIALH21101-5G
(4-Hydroxyphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(4-Hydroxyphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₇NO
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…71 °C
MDL Number: MFCD00002383
CAS-Nummer: 14191-95-8
EINECS: 238-046-0