L-Alanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.16000.0025
8.16000.0100
8.16000.0025EA
35.4
EUR
8.16000.0025
8.16000.0100
L-Alanin, Sigma-Aldrich®
L-Alanin
Formel:
C₃H₇NO₂ Molekulargewicht: 89.09 g/mol Siedepunkt: 189 Schmelzpunkt: 79 Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064410 CAS-Nummer: 56-41-7 EINECS: 200-273-8 Merck Index: 13,00203 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 166.5 g/l (25 °C) |
Melting Point | 295 - 297 °C (decomposition) |
Molar Mass | 89.09 g/mol |
Bulk Density | 660 kg/m3 |
Density | 1.40 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |