L-Alanin, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01007.0025
1.01007.0100
1.01007.9010
1.01007.1000
1.01007.0025EA
54.6
EUR
1.01007.0025
1.01007.0100
1.01007.9010
1.01007.1000
L-Alanin, Millipore®
L-Alanin
Soluble in water and mineral acids; insoluble in organic solvents.
Formel:
C₃H₇NO₂ Molekulargewicht: 89.09 g/mol Siedepunkt: 189 Schmelzpunkt: 79 Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064410 CAS-Nummer: 56-41-7 EINECS: 200-273-8 Merck Index: 13,00203 |