L-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-L-Phe-OH, Phenylalanine, H-Phe-OH, L-α-Phenylalanine, (S)-(-)-Phenylalanine, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenyl-L(-)-alanine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16011.0010 8.16011.0050
8.16011.0010EA 36.1 EUR
8.16011.0010 8.16011.0050
L-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
L-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 173 °C
Dichte: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064227
CAS-Nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 275 - 283 °C (decomposition)
Molar Mass 165.19 g/mol
Bulk Density 580 kg/m3
pH 5.4 - 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)