L-α-Phenylalanin, Millipore®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07256.0100 1.07256.1000 1.07256.9010
1.07256.0100EA 110 EUR
1.07256.0100 1.07256.1000 1.07256.9010
L-α-Phenylalanin, Millipore®
L-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 173 °C
Dichte: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064227
CAS-Nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271