D-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
D-Phenylalanine, H-D-Phe-OH, 3-Phenyl-D-alanine, 3-Phenyl-D(+)-alanine
M-Clarity™ quality level = MQ300
P1751-100G
P1751-25G
P1751-5G
SIALP1751-100GEA
582
EUR
SIALP1751-100G
SIALP1751-25G
SIALP1751-5G
D-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
D-α-Phenylalanin
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa) |
MDL Number:
MFCD00004270 CAS-Nummer: 673-06-3 EINECS: 211-603-5 Merck Index: 12,07425 |