D-α-Phenylalanin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A10572.06 A10572.14 A10572.22
A10572.06EA 50.8 EUR
A10572.06 A10572.14 A10572.22
D-α-Phenylalanin ≥99%
D-α-Phenylalanin
Purity: 99% CAS No.: 673-06-3 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Melting Point: ca 275° dec. Beilstein Reference: 2804068 Merck Reference: 14,7271 Optical Rotation: +34° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00004270
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 273 °C…276 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004270
CAS-Nummer: 673-06-3
EINECS: 211-603-5
Merck Index: 14,7271