N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulphate, N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate, 4-Amino-N,N-diethylaniline sulphate, N1,N1-Diethylbenzene-1,4-diamine sulphate, N,N-Diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate
OR1014128.0500 OR1014128.1000 OR1014128_BULK
APOSOR1014128.0500EA 150 EUR
APOSOR1014128.0500 APOSOR1014128.1000 APOSOR1014128_BULK
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat 99%
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Schmelzpunkt: 184...187 °C
MDL Number: MFCD00012993
CAS-Nummer: 6283-63-2