Duran® Glaskegel mit Rand, Mit Spitze
Lieferant: DWK Life Sciences
286192905 286191909
SCOT286192905EA 124 EUR
SCOT286192905 SCOT286191909
Duran® Glaskegel mit Rand, Mit Spitze
Normschliff-Manschetten und Faltenbälge Schliffmanschetten
Starre Glasverbindungen und die am häufigsten verwendete Verbindungsart in Glasapparaturen.
  • Exakte Kegelwinkel für exzellente Qualität
  • Geringe Oberflächenrauheit der Schliffe
  • Mit oder ohne Spitze
  • Sorgt für dichte Abdichtungen
Zertifizierungen: Gem. DIN 12 249.