VWR® Topf für Anerobe Kulturen
Lieferant: VWR Chemicals
499240OOEA 249 EUR
499240OO 499244OO
VWR® Topf für Anerobe Kulturen
Anaerobe Systeme
Dieses Glas ist für anaerobe, mikroaerophile und/oder unterschiedliche Konzentrationen von CO₂-Kulturen konzipiert. Es kann mit jedem Beutel verwendet werden, um spezielle Atmosphären zu erzeugen und bis zu 12 Platten aufzunehmen.
  • Kein Katalysator erforderlich
  • Metalldeckel mit Gewindeverschlussdruck
  • NBR-O-Ring
Deckel in zwei Farben erhältlich (rot oder blau), um während des Gebrauchs leicht die unterschiedlichen Inkubationsatmosphären in den Gläsern zu identifizieren.