Hei-VAP Industrielle Großrotationsverdampfer
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
518-12100-00 518-13100-00 518-14100-00 518-16100-00 518-18100-00 518-19100-00 518-18102-00 518-19102-00
531-3412EA 0 EUR
531-3412 531-3413 531-3414 531-3416 531-3108 531-3109 HEID518-18102-00 HEID518-19102-00
Hei-VAP Industrielle Großrotationsverdampfer
Verdampfer Rotationsverdampfer
Hei-VAP Industrielle Großrotationsverdampfer für erhöhte Vakuumkontrollstandards und maximale Sicherheit.
  • Hervorragende Benutzersicherheit durch schlagfeste transparente PMMA-Tür
  • Beschlagfreies Sicherheitsglas und Schutzhaube mit Metallrahmen bieten hervorragenden Benutzerschutz
  • Der Verdampferkolben ist während des Betriebs beleuchtet, um die Sichtbarkeit zu verbessern
  • Universales Heizbad für Wasser oder andere Badflüssigkeiten, Temperatureinstellungen bis 180 °C möglich
  • Auffangkassetten und zusätzliches PMMA-Türgehäuse schützen vor Glasbruchgefahr
  • Standardmäßig mit integriertem Nachfüllwassersystem, Überlaufschutz und einem Ablassventil an der Unterseite ausgestattet
  • Mit Timer, Rampenfunktion und zwei Programmen zur Prozesssteuerung: SETpressure und AUTOaccurate
  • Intuitives 7"-Touchdisplay mit allen Parametern im Blick
Der optionale Basiswagen ist vollständig manövrierfähig und verfügt über abnehmbare Paneele zur Aufbewahrung von Vakuumpumpe, Glaswaren, Lösungsmitteln oder Zubehör. Großes Touchscreen-Bedienfeld mit beleuchteten Anzeigen für alle Prozessparameter, programmierbare Rampen.
Vollausstattung inkl. Glaswaren, Vakuumregler, Vakuumventil, Vakuum- und Dampftemperatursensor. Einfacher und sicherer Kolbenwechsel durch das EASY LOCK Kolbenklemmsystem.
Mit Timer, Rampenfunktion und zwei Programmen zur Prozesskontrolle:
SETpressure - Zur Vakuumregelung bei der Stofftrennung. Dieses Programm dient dazu, einen gewünschten Druck konstant zu halten. Optional kann der Prozessverlauf über Rampen vordefiniert werden
AUTOaccurate - Zur automatischen Vakuumregelung bei der Destillation eines Lösungsmittels und Lösungsmittelgemischen. Die erforderlichen Siedepunkte werden automatisch durch Druckabsenkung gefunden
In Verbindung mit dem automatischen Hei-VOLUME Distimatic Pro Modul mit Rückstandsentleerung können Prozesse vollständig automatisiert werden. Für den unbeaufsichtigten Dauereinsatz rund um die Uhr.
Glassatz A
Glassatz mit einem Kühler und einem Ausdehnungsgefäß für Destillationen von spritzenden und schäumenden Substanzen
Glassatz A1
Glassatz mit auf- und absteigender Kühlung und einem Steigrohr, für Lösungsmittel und maximale Destillationsleistung bei niedrigem Siedepunkt
Glassatz A2
Glassatz mit auf- und absteigender Kühlung und einem Ausdehnungsgefäß, zur Destillation von spritzenden und schäumenden Medien mit gleichmäßigen Destillationsergebnissen
Glassatz A1C
Glassatz wie A1, mit zusätzlichem Auffangkolben
Glassatz A2C
Glassatz wie A2, mit zusätzlichem Auffangkolben
Glassatz K
Glassatz mit Verdunstungsfallen für Lösungsmittel mit niedrigem Siedepunkt - Kühlung mit Trockeneis
Glassatz R
Standard Glassatz mit einem Kühler zur Destillation von hochsiedenden Lösungsmitteln und Reaktionen mit Rückschlagventil
Glassatz Shorty R
Glassatz mit einem Kühler, für Anwendungen unter Abzügen oder unter beengten Verhältnissen, gleiche Verdunstungsoberfläche wie Glassatz R mit 32 cm geringerer Kühlerhöhe
Glassatz KC
Glassatz wie K, mit zusätzlichem Auffangkolben
Glassatz RC
Glassatz wie R, mit zusätzlichem Auffangkolben
Glassatz Shorty RC
Glassatz wie Shorty R, mit zusätzlichem Auffangkolben
Zertifizierungen: Zertifizierung gemäß GMP für dieses Modell verfügbar: Validierung für Installation (IQ) und Betriebsqualifizierung (OQ).