Heidolph Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ Magnetischer Heizplattenrührer
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
506-22100-00 506-21100-00 506-21150-00 506-21151-00 506-21155-00 506-21156-00 506-21151-03 506-22150-00 506-22151-00
HEID506-22100-00EA 919 EUR
HEID506-22100-00 HEID506-21100-00 HEID506-21150-00 HEID506-21151-00 HEID506-21155-00 HEID506-21156-00 HEID506-21151-03 HEID506-22150-00 HEID506-22151-00
Heidolph Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ Magnetischer Heizplattenrührer
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Magnetrührer mit Heizfunktion für akademische Ansprüche mit Temperatursensor.
  • Die Sperrfunktion des Reglers schützt vor versehentlichem Verstellen
  • Die Werte im beleuchteten Display sind auch aus der Entfernung gut lesbar
  • Aktivierte Funktionen sind durch die LED-Ringe gut erkennbar
  • Dauerbetrieb
  • Anschluss L+N+PE
  • LCD-Display
Präzise Einstellmöglichkeit und Überwachung der Geräteparameter über Digitalanzeige und Anschluss für externen Pt 1000 Temperatursensor. Die präzise Temperaturregelung ohne Überschwinger erfolgt über den optionalen externen Temperaturfühler Pt1000.
Schneller Zugriff und Aktivierung der Heiz- und Rührfunktion durch separaten Dreh-Druck-Regler zur intuitiven Einstellung der Parameter – präzise oder große Sprünge zwischen 100 und 1400 U/min und der Maximaltemperatur von 300 °C.
Das Blinken des orangen LED-Rings signalisiert Restwärme und warnt somit auch nach Abschalten der Heizfunktion effektiv vor Verbrennungen.
Schnelle und präzise Temperaturregelung durch Anschluss eines optionalen externen Temperatursensors und zwei wählbare Heizmodi (FAST und PRECISE). Zum Schutz der Probe schaltet die externe Sensorüberwachung die Heizung automatisch ab, wenn der Temperatursensor nicht mehr in das Medium eintaucht.
Zulässige Umgebungsbedingungen: 5 bis 31 °C bei bis zu 80 % rel. Feuchte, 32 bis 40 °C bei bis zu 50 % rel. Feuchte (linear abnehmend).
Zertifizierungen: EMV-Klasse B, Gruppe 1, Schutzklasse (IEC 61140) I, Schutzart (IEC 60529) IP 42.