Supelco® BIOshell™ IgG 1000 Å C18 Fused-Core® HPLC-Säulen
Lieferant: Merck
581362-U 582701-U 582703-U 582704-U 582705-U 582706-U 582707-U 582708-U 582709-U 582710-U 582713-U 581348-U 581349-U 581360-U 581361-U 581366-U 581367-U 581380-U 581381-U 581382-U 581383-U 582715-U
581362-UEA 697 EUR
581362-U 582701-U 582703-U 582704-U 582705-U 582706-U 582707-U 582708-U 582709-U 582710-U 582713-U 581348-U 581349-U 581360-U 581361-U 581366-U 581367-U 581380-U 581381-U 581382-U 581383-U 582715-U
Supelco® BIOshell™ IgG 1000 Å C18 Fused-Core® HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
BIOshell™ IgG 1000 Å C18 Diphenyl ist eine Hochgeschwindigkeits-Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesäule, die auf einem neuen (1000 Å) Fused-Core®-Partikeldesign mit weiten Poren basiert.
  • Großer Porendurchmesser für ungehinderten Zugang von Proteinen und anderen großen Molekülen
  • Fused-Core®-Partikel bieten eine dünne poröse Hülle aus hochreiner Silica, die einen festen Silicakern umgibt
  • Hohe Säuleneffizienz aufgrund der flachen Diffusionswege in der 0,5 µm dünnen porösen Hülle
  • Geringe Gesamtpartikelgröße von 2,7 µm
  • Kompatibel für UHPLC, HPLC und Massenspektrometer (MS)
  • Minimales bis kein LC-MS-Bluten
Sterisch geschützte C18-gebundene Phase von BIOshell™ IgG 1000 Å C18 mit stabiler Umkehrphasenpackung, die zur Trennung hochmolekularer Verbindungen wie Proteine verwendet werden kann.
Zertifizierungen: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.
Zubehörinformationen: Dieser Vorsäulenkartuschenhalter kann mit BIOShell™-Säulen mit 4,6/3,0 und 2,1 mm Innen-Ø verwendet werden.