Supelco® BIOshell™ HPLC-Säulen, 400 Å Protein C4 Fused-Core®
Lieferant: Merck
66824-U 66825-U 66826-U 66827-U 66828-U 66829-U 66830-U 66831-U 67037-U 67038-U 67039-U 67041-U 67045-U
66824-UEA 687 EUR
66824-U 66825-U 66826-U 66827-U 66828-U 66829-U 66830-U 66831-U 67037-U 67038-U 67039-U 67041-U 67045-U
Supelco® BIOshell™ HPLC-Säulen, 400 Å Protein C4 Fused-Core®
Chromatographiesäulen
BIOshell™ 400 Å Protein C4-Säulen enthalten 3,4 µm advanced Fused-Core®-Partikel mit 400 Å Poren, die speziell für die effiziente Trennung großer Proteine ​​entwickelt wurden.
  • Eine 0,2 µm dicke poröse Schale mit 400 Å großen Poren führt zu einer schnellen und effizienten Trennung von Proteinen
  • Oberflächlich poröse Partikel (SPPs) bieten schmalere Peakbreiten und eine verbesserte Auflösung zur Charakterisierung von Biomolekülen im Vergleich zu vollständig porösen Partikeln (FPPs)
  • Kann Hochtemperaturanwendungen (bis zu 90 °C) in saurer mobiler Phase tolerieren
  • Kompatibel mit UHPLC, HPLC und MS
Diese Säulen ermöglichen ausgezeichnete Trennungen sehr hydrophober Proteine, wie sie beispielsweise in der Zellmembran vorkommen.
Zertifizierungen: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.
Zubehörinformationen: Dieser Vorsäulenkartuschenhalter kann mit BIOShell™-Säulen mit 4,6 mm/3,0 mm und 2,1 mm Innen-Ø verwendet werden.