ESD-Sicherheitsschuhe, VD PRO 1500
Lieferant: Basan
VDPRO1500ES-42 VDPRO1500ES-45 VDPRO1500ES-43 VDPRO1500ES-37 VDPRO1500ES-39 VDPRO1500ES-46
BSNCVDPRO1500ES-42EA 234 EUR
BSNCVDPRO1500ES-42 BSNCVDPRO1500ES-45 BSNCVDPRO1500ES-43 BSNCVDPRO1500ES-37 BSNCVDPRO1500ES-39 BSNCVDPRO1500ES-46
ESD-Sicherheitsschuhe, VD PRO 1500
Schuhe und Stiefel
VD PRO 1500 ist ein leichter, nahtloser Schuh aus Mikrofaser, mit Staubklappe, Schaftapplikationen und Aluminiumschutzkappe, mit atmungsaktivem Funktionsfutter und Lederbrandsohle.
  • Ultraleichte Mikrofaser
  • Angenehme Passform durch nahtlose Schuhkonstruktion
  • Staubschutzzunge
  • Durchgehende, herausnehmbare Komfort-Einlegesohle ERGO-SOFT ESD mit Dämpfungssystem und hervorragendem Feuchtigkeitstransport
Außensohle:
TPU Athletic ESD, hellblau
Laufsohle mit 3,5-mm-Profil
Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
Leicht und flexibel
Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
Hitzebeständig bis ca. 120 °C
VARIO Multiflex® Dämpfungs-Technologie:
Hebelarme des Schuhs zwingen den Fuß zu unnatürlichen Bewegungen und können zu Fuß- und Achillessehnenbeschwerden, Knieschmerzen und Rückenproblemen führen. Darüber hinaus können Hebelarmkräfte das Risiko von Verletzungen wie z. B. umgeknickten Knöcheln erhöhen. Hebelarmreduzierte Schuhe zeichnen sich durch geringere Absatzhöhen, größere Einlegetiefe, weicheres Material und geringere Sohlendicke aus, die in den Randbereichen abgerundet ist. Ein Ergebnis der VARIO Multiflex®-Technologie ist die multiflexible Laufsohle.
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011 S2 SRC.