Quarzglas-Verbrennungsschiffchen mit Griff
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
75127 75128 75120 75121 75122 75123 75124 75125 75126 75129 75130 75131 75132 75133 75134 75135 75136
TSLA75127EA 96.3 EUR
TSLA75127 TSLA75128 TSLA75120 TSLA75121 TSLA75122 TSLA75123 TSLA75124 TSLA75125 TSLA75126 TSLA75129 TSLA75130 TSLA75131 TSLA75132 TSLA75133 TSLA75134 TSLA75135 TSLA75136
Quarzglas-Verbrennungsschiffchen mit Griff
Schiffchen Verbrennungsschiffchen
Temperaturbeständige Verbrennungsschalen aus transparentem Quarzglas.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Mit rundem Griff
  • Für Aufgaben bis 1050 °C
  • Hohe Reinheit
Die TQS-Verbrennungsschalen aus Quarzglas sind für Aufgaben bis zu 1050 °C (maximale Grenze 1280 °C) geeignet. Hohe chemische Beständigkeit und Reinheit zeichnen diese Produkte aus. Quarzglasprodukte haben eine lange Lebensdauer bei häufigem Gebrauch mit Temperaturen bis zu 1050 °C, die Haltbarkeit hängt jedoch von der Verwendung und Anwendung ab.