Polysorbat 20, Flüssigkeit
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyme: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
1.37172.1000 1.37172.0100
1.37172.1000EA 0 EUR
1.37172.1000 1.37172.0100
Polysorbat 20, Flüssigkeit
Polysorbat 20
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Siedepunkt: >100 °C
Schmelzpunkt: 98,9 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 275 °C
MDL Number: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5