ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, Flach, SL 605 XP
Lieferant: ATLAS - the shoe company
4930037/W12 4930036/W12 4930038/W12 4930039/W12 4930040/W12 4930041/W12 4930042/W12 4930043/W12 4930044/W12 4930045/W12 4930046/W12 4930047/W12 4930048/W12 4930049/W12
ATLA4930037/W12EA 0 EUR
ATLA4930037/W12 ATLA4930036/W12 ATLA4930038/W12 ATLA4930039/W12 ATLA4930040/W12 ATLA4930041/W12 ATLA4930042/W12 ATLA4930043/W12 ATLA4930044/W12 ATLA4930045/W12 ATLA4930046/W12 ATLA4930047/W12 ATLA4930048/W12 ATLA4930049/W12
ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, Flach, SL 605 XP
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuhe, in mehreren Farbkombinationen erhältlich.
  • Xp® metallfrei, durchstichfest
  • Alu-tex Zehenkappe aus Aluminium
  • 3D-Dämpfungssystem
  • SOFT Nubukleder
  • Funktionelle aktiv-X Fütterung
  • Schuhsohle: MPU® INNOFLEX-System
  • Für orthopädische Einlegesohlen angepasst
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für höchste Qualität, innovative Technologie und bietet dem Träger eine dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung. Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es hinterlässt keine Flecken, ist hautverträglich und abriebfest. Auch gemäß Oeko-Tex Standard 100 getestet.
Das MPU REBOUND SYSTEM ermöglicht spürbar ökonomisches und ermüdungsfreies Gehen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Gehkomfort bilden die drei Grundkomponenten: Druckentlastung, Dämpfung, Dynamik. Dafür sorgt das perfekte Zusammenspiel einer druckentlastenden Innensohle und der leichten und reaktive MPU-Sohlentechnologie.
Das Nubukleder ATLAS SOFT muss im Arbeitsalltag besonderen Anforderungen standhalten. Das ca. 2 mm starke glatte Rindsleder zeichnet sich besonders durch seine Atmungsaktivität und sein weiches, angenehmes Tragegefühl aus.
Farbe: Blau
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S3 SRC.