Natriumchlorid für die Nahrungsmittelindustrie
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
206994.0416
206994.1214
APPC206994.0416EA
0
EUR
APPC206994.0416
APPC206994.1214
Natriumchlorid für die Nahrungsmittelindustrie
Natriumchlorid
Formel:
NaCl Molekulargewicht: 58.44 g/mol Siedepunkt: 1413 °C Schmelzpunkt: 804 °C Dichte: 2,16 g/cm³ at 20 °C Lagerungstemperatur: Room Temperature |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (as NaCl) after drying at 625 °C | 99.0-100.5% |
Identity: Chloride | passes test |
Sodium | passes test |
Appearance | passes test |
Loss on drying | not more than: 0.5% |
Ferrocyanide (as Na4 Fe(CN)6) | not more than: 0.0013 % |
Calcium and Magnesium | not more than: 0.35% |
Barium | not more than: 300 ppm |
Sodium nitrite | not more than: 0.5 % |
Arsenic (as As) | not more than: 1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | not more than: 2 ppm |
For use in foodstuffs according to F.C.C. | Specifications F.C.C. 12 |