ESD Sicherheitsschuhe, Slipper, S3, Food Trax 860
Lieferant: Abeba
5010860/49 5010860/35 5010860/36 5010860/37 5010860/38 5010860/39 5010860/40 5010860/41 5010860/42 5010860/43 5010860/44 5010860/45 5010860/46 5010860/47 5010860/48
ABEB5010860/49EA 91.8 EUR
ABEB5010860/49 ABEB5010860/35 ABEB5010860/36 ABEB5010860/37 ABEB5010860/38 ABEB5010860/39 ABEB5010860/40 ABEB5010860/41 ABEB5010860/42 ABEB5010860/43 ABEB5010860/44 ABEB5010860/45 ABEB5010860/46 ABEB5010860/47 ABEB5010860/48
ESD Sicherheitsschuhe, Slipper, S3, Food Trax 860
Schuhe und Stiefel
Die Food Trax-Linie wurde speziell für Arbeitsplätze im Bereich der Lebensmittelverarbeitung und -lagerung entwickelt. Das Obermaterial besteht aus wasserdichtem Leder mit geringer Porosität, in dem sich kein Schmutz festsetzt und das Reinigen der Schuhe erleichtert wird.
  • Schutz vor Durchtritt mit bis zu 1100 N
  • Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit SLS-Lösung und auf Stahlboden mit Glycerol
  • ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung
  • Antistatische Eigenschaften
  • Energieaufnahme im Fersenbereich
  • Resistent gegen Kraftstoffe
  • Kälteisolierung der Unterseite
  • Wasserbeständigkeit
Unisex-Schuhwerk mit erhöhter Wasserbeständigkeit und erhöhter Haltbarkeit des Obermaterials. Zehenkappe aus Verbundmaterial, metallfrei, leicht zu reinigendes Obermaterial, gepolsterte Zunge, schnell anzuziehen, schnell auszuziehen, stabiler Halt auf Leitern, austauschbare Einlegesohle, HACCP-konform
Sohle: PU/PU, Sohlenprofil ermöglicht sicheres Besteigen von Leitern, Säurebeständigkeit, Basenbeständigkeit, Beständigkeit gegen kurzzeitigen Kontakt mit heißem Boden bei 180 °C, PRT FLEX-Technologie, SHOCK ABSORBER-Technologie, ANA-TECH-Technologie (verlängerte Absatzfläche in der Sohle).
Obermaterial: Glattleder
Futtermaterial: Stoff
Einlegesohle: Stoff, auswechselbarem Einlegesohle
Verschlussart: Slipper
Schuhhöhe: Niedriger Schaft
Größenbereich: 35 bis 51
Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Gastronomie, Küche, Pharmawesen.
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011, 11/2022/PPE/1439/B Edition 1.