Kieselgel (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, hochrein, Supelco®
Lieferant: Merck
391484-100G 391484-1KG 391484-5KG
391484-100GEA 43.7 EUR
391484-100G 391484-1KG 391484-5KG
Kieselgel (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, hochrein, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71c0365d89ad28e72ec5b26a9b0902f3502d758a&vid=63652606024dda5e1ce82ea00d6b311cd219d845&prid=web&clid=SAPDAM