VWR® Hitachi U-5100 UV/VIS Spektralphotometer
Lieferant: VWR Collection
3J2-0023 1J1-0210
634-0757EA 5920 EUR
634-0757 634-0881
VWR® Hitachi U-5100 UV/VIS Spektralphotometer
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Das U-5100 kann für quantitative analytische Anwendungen, z.B. in Biotechnologie- oder Qualitätskontrolllaboren eingesetzt werden.
  • Hochleistungsoptik mit aberrationskorrigiertem, konkavem Beugungsgitter
  • Hochstabile, rauscharme photometrische Werte
  • Grundausstattung mit automatischem sechsfachem Küvettenwechsler: trägt dazu bei, die Messzeiten zu verringern
Geeignet für quantitative Berechnungen, Wellenlängenscan, Zeitscan, Mehrwellenlängenmessungen und Verhältnisberechnungsmessungen (DNA-Messungen).