Natriumhydroxid 21% in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05593.9900
1.05593.9025
1.05593.9900EA
0
EUR
1.05593.9900
1.05593.9025
Natriumhydroxid 21% in wässriger Lösung, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molekulargewicht: 40 g/mol Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 9…10 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN-Nummer: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.219 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |