Cole-Parmer® RV-200 Rotationsverdampfer
Lieferant: Cole Parmer
52411-93 52411-95
STUA52411-93EA 3690 EUR
STUA52411-93 STUA52411-95
Cole-Parmer® RV-200 Rotationsverdampfer
Verdampfer Rotationsverdampfer
Einfacher, mit einer Hand bedienbarer Lift erleichtert die Verwendung.
  • Einstellen und überwachen von Drehzahl, Temperatur und Timer auf zwei großen LCDs
  • Das PTFE-Dichtungssystem bietet eine hervorragende Thermostabilität
  • Der PID-Temperaturregler sorgt für eine stabile Temperaturregelung
  • Die geringe Stellfläche verwendet nur eine minimale Laborfläche
Einfaches einstellen und überwachen der Betriebsparameter auf den zwei großen, digitalen Displays; eins für Rotationsgeschwindigkeit und Timer, das andere für Badtemperatur und Timer. Das PTFE-Dichtungssystem bietet großartige Thermostabilität und ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
Edelstahlbad mit PTFE-Beschichtung hält hohen Temperaturen stand und ist leicht zu reinigen. Die Sicherheitsfunktionen bieten Trockenlaufschutz, Übertemperaturabschaltung, Schutzschalter und Stromunterbrechungsalarm.
Geschwindigkeitsauflösung: 1 U/min
Glastyp: Unbeschichtet
Temperaturauflösung: 0,1 °C
Vakuumdichtung: PTFE
Vakuumanschluss: Abgewinkelter 10 mm GL 14 Schlauchnippel
Lieferumfang: Wird mit Halterung zum Steuern des Verdampfer, Glaswarensatz (inklusive einem 1 L Verdampferkolben, kann aber entweder einen 1- oder 2-L-Kolben aufnehmen), Wasserbad, Klemme, Vakuummessgerät und Netzkabel mit NEMA 6-Stecker für Rotator und Bad geliefert.