Supelco® TLC Explorer Dokumentationssystem
Lieferant: Merck
1.52610.0001 1.52611.0001
1.52610.0001EA 9750 EUR
1.52610.0001 1.52611.0001
Supelco® TLC Explorer Dokumentationssystem
Photodokumentations-Systeme
Überlegene Instrumentenlösung für die zuverlässige TLC-Plattenanalyse. Es kann eine oder mehrere Platten bis zu einer Fläche von 20×20 cm analysieren. Darüber hinaus nutzt das Gerät drei LED-Lichtquellen – weißes Licht (VIS), UV-A (366 nm) und UV-C (254 nm), um die Platten im Direktlichtmodus von oben zu beleuchten. Es ermöglicht eine schnelle visuelle Kontrolle oder eine softwarebasierte Analyse und Quantifizierung.
  • Klein, tragbar mit netzunabhängiger Funktionalität
  • Sichere Handhabung
  • Nachhaltig – langlebige LED-Lichtquellen mit geringem Energieverbrauch
  • Flexible Software und Anbindung
  • Zuverlässige Analyse mehrerer TLC- und HPTLC-Platten
  • Quantifizierungstool enthalten
Das TLC Explorer-Dokumentationssystem dient zur Dokumentation und Auswertung von Dünnschichtchromatographieplatten (DC). Es bietet eine sichere, schnelle und flexible Möglichkeit, Bilder von TLC-Platten nach ihrem chromatographischen Entwicklungsworkflow im Labor visuell zu prüfen und digital aufzuzeichnen. Zur Detektion verschiedener Substanzklassen enthält das Gerät drei verschiedene LED-Lichtquellen (Weißlicht (VIS), UVA (366 nm) und UVC (254 nm), die die Platten im Direktlichtmodus von oben beleuchten. Aufgezeichnete Plattenbilder können ausgewertet werden, um Berichte zu erstellen oder die Daten zur Weiterverarbeitung mit anderen Systemen zu exportieren.
Zertifizierungen: Gemäß Richtlinie 2014/30/EU.
Richtlinie 2014/35/EG.
Richtlinie 2014/53/UE.
Richtlinie 2011/65/UE Rechtsverordnung 2016 Nr. 1101.
Rechtsverordnung 2016 Nr. 1091.
Rechtsverordnung 2016 Nr. 3032.
Rechtsverordnung 2017 Nr. 1206; FCC Part 15,
Konformitätserklärung zur Richtlinie der Europäischen Union 2012/19/EU auf Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).
Lieferumfang: Das Gerät ist in Kartons verpackt. Inklusive TLC Explorer-Gerät mit Software; Beleuchtungseinheit mit drei verschiedenen LED-Lichtquellen: Weißlicht (VIS), UVA (366 nm) und UVC (254 nm); Netzstecker für den weltweiten Anschluss; Bedienungsanleitung; Anleitung „Wie man anfängt“; QR-Code-Aufkleber für schnelle Verbindung; Grundplatte; Staubschutzhaube.
Verpackung: Isoliert.
Bitte beachten Zerbrechlich.