Super-Duty 88 GSM SMS Autoklavierbare Schüsselabdeckungen mit Dampfindikator
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BWLKCRP60020 BWLKCRP60024 BWLKCRP60030 BWLKCRP60040 BWLKCRP60060 BWLKCRP60048 BWLKCRP60050 BWLKCRP60036 BWLKCRP60054 BWLKCRP60042
129-4018EA 1850 EUR
129-4018 129-4009 129-4015 129-4017 129-4010 KACCBWLKCRP60048 KACCBWLKCRP60050 KACCBWLKCRP60036 KACCBWLKCRP60054 KACCBWLKCRP60042
Super-Duty 88 GSM SMS Autoklavierbare Schüsselabdeckungen mit Dampfindikator
Überzüge
Diese autoklavierbare 88 g/m² schwere SMS-Schüsselabdeckung bietet eine Keimbarriere, die sich ideal für pharmazeutische Produktionsanwendungen eignet.
  • Hydrophob, reißfest und durchstoßfest
  • Schafft sekundären Schutz bei der aseptischen Präsentation und Einrichtung der Ausrüstung
  • Ausgelegt für Autoklavenzyklen (121 bis 135 °C)
  • Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten ISO 8-Reinraum
  • Hergestellt in den USA
Es entfällt die Notwendigkeit, Bögen aus Verpackungsmaterialien zur Sterilisation zuzuschneiden und diese mit Autoklavenband und Gummibändern zu befestigen. Nachdem der Außenbeutel entfernt wurde, sollte diese Stopfenschalenabdeckung an Ort und Stelle bleiben und so Schutz vor mikrobieller und partikelförmiger Kontamination bieten, während die restlichen Einrichtungsarbeiten durchgeführt werden. In Verbindung mit einem zweiten Autoklavenbeutel entsteht ein effektives Verpackungssystem.
Zertifizierungen: Konformitätszertifikate sind in jeder Lieferung enthalten.
Verpackung: Reinraumverpackt in versiegelten, etikettierten Polybeuteln mit Chargennummer und Herstellungsdatum. Die Hüllen sind zu 1 Stück pro Beutel verpackt.