trans-Anethol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
117870-25ML 117870-100ML
SIAL117870-25MLEA 66 EUR
SIAL117870-25ML SIAL117870-100ML
trans-Anethol, Sigma-Aldrich®
trans-Anethol
Formel: C₁₀H₁₂O
Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21…23 °C
Dichte: 0.9883 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 96 °C
MDL Number: MFCD00009284
CAS-Nummer: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0