trans-Anethol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
152531000 152530050 152535000
ACRO152531000EA 43.8 EUR
ACRO152531000 ACRO152530050 ACRO152535000
trans-Anethol 99%
trans-Anethol
Formel: C₁₀H₁₂O
Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 23 °C
Dichte: 0.9875 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
MDL Number: MFCD00009284
CAS-Nummer: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.986 to 0.989
GC ≥98.5 %