Polypropylenglycol, M.W. ∼4,000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
40815.18 40815.30
40815.18EA 42.9 EUR
40815.18 40815.30
Polypropylenglycol, M.W. ∼4,000
Polypropylenglycol
CAS No.: 25322-69-4 Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD01779690
Formel: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084446
CAS-Nummer: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8