Polypropylenglycol, M.W. ∼4,000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
M-Clarity™ quality level = MQ100
202355-250G
202355-500G
SIAL202355-250GEA
110
EUR
SIAL202355-250G
SIAL202355-500G
Polypropylenglycol, M.W. ∼4,000, Sigma-Aldrich®
Polypropylenglycol
Formel:
H(OCH₂CH₂CH₂)nOH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00084446 CAS-Nummer: 25322-69-4 EINECS: 500-039-8 |