Polypropylenglycol, M.W. 2,000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
M-Clarity™ quality level = MQ200
202339-250G
202339-500G
202339-5G
SIAL202339-250GEA
124
EUR
SIAL202339-250G
SIAL202339-500G
SIAL202339-5G
Polypropylenglycol, M.W. 2,000, Sigma-Aldrich®
Polypropylenglycol
Formel:
H(OCH₂CH₂CH₂)nOH Dichte: 1.005 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 112.8 °C (closed cup) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00084446 CAS-Nummer: 25322-69-4 EINECS: 500-039-8 |