Polyethylenglycol 8.000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P1458-25ML
P1458-50ML
SIALP1458-25MLEA
62.8
EUR
SIALP1458-25ML
SIALP1458-50ML
Polyethylenglycol 8.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 8.000
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa) Dichte: 1,125 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01779615 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 12,07729 |