Polyethylenglycol 400, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
PEG 400
P3265-1KG
P3265-500G
SIALP3265-1KGEA
82.5
EUR
SIALP3265-1KG
SIALP3265-500G
Polyethylenglycol 400, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 400
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molekulargewicht: 400 g/mol Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 4…8 °C Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 245 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |