Polyethylenglycol 3.350, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
PEG 3,350, PEG 3350
M-Clarity™ quality level = MQ200
P4338-1KG
P4338-2KG
P4338-500G
SIALP4338-1KGEA
361
EUR
SIALP4338-1KG
SIALP4338-2KG
SIALP4338-500G
Polyethylenglycol 3.350, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 3.350
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |