Polyethylenglycol 200, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
M-Clarity™ quality level = MQ200
P3015-1KG
P3015-20KG
P3015-250G
P3015-500G
SIALP3015-1KGEA
61.5
EUR
SIALP3015-1KG
SIALP3015-20KG
SIALP3015-250G
SIALP3015-500G
Polyethylenglycol 200, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 200
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –55…–40 °C Dichte: 1.124 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 180 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01779596 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |