Polyethylenglycol 1.450, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
P5402-1KG
P5402-2.5KG
P5402-500G
SIALP5402-1KGEA
75.7
EUR
SIALP5402-1KG
SIALP5402-2.5KG
SIALP5402-500G
Polyethylenglycol 1.450, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 1.450
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...