Natriumhydroxid ≥98,0% (durch Acidimetrie), Plätzchen, BAKER ANALYZED®, elektronische Qualität für Mikroelektronik, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
3723-05EA 77.9 EUR
3723-05 3723-07
Natriumhydroxid ≥98,0% (durch Acidimetrie), Plätzchen, BAKER ANALYZED®, elektronische Qualität für Mikroelektronik, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 323 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN-Nummer: 1823
ADR: 8,II
REACH-Nummer: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Microelectronic Use = 98.0 %
Assay (NaOH) (by acidimetry) ≥98.0 %
Sodium Carbonate (Na₂CO₃) ≤0.4 %
Insoluble Matter ≤30 ppm
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.01 %
Potassium (K)(by FES) ≤0.02 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤3 ppm
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤2 ppm
Sulfate (SO₄) ≤30 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤10 ppm
Heavy Metals (as Ag) ≤10 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤3.000 ppm
Trace Impurities - Mercury (Hg)(by AAS) ≤0.100 ppm
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤5.000 ppm