Glycolsäure 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
420603-18L 420603-1L 420603-4L
SIAL420603-18LEA 332 EUR
SIAL420603-18L SIAL420603-1L SIAL420603-4L
Glycolsäure 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Glycolsäure
Formel: C₂H₄O₃
Dichte: 1.262 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004312
CAS-Nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II