Pentylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W207403-100G W207403-1KG W207403-20KG W207403-9KG W207403-SAMPLE
SIALW207403-100GEA 85.2 EUR
SIALW207403-100G SIALW207403-1KG SIALW207403-20KG SIALW207403-9KG SIALW207403-SAMPLE
Pentylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Pentylhexanoat
Formel: C₁₁H₂₂O₂
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –47 °C
Dichte: 0,858 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00027281
CAS-Nummer: 540-07-8
EINECS: 208-732-4
Merck Index: 13,00609