Butylhexanoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W220108-1KG-K W220108-4KG-K
SIALW220108-1KG-KEA 108 EUR
SIALW220108-1KG-K SIALW220108-4KG-K
Butylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Butylhexanoat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,866 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00053804
CAS-Nummer: 626-82-4
EINECS: 210-964-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR