Isobutylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W220205-20KG W220205-9KG
SIALW220205-20KGEA 1110 EUR
SIALW220205-20KG SIALW220205-9KG
Isobutylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Isobutylhexanoat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,856 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00048870
CAS-Nummer: 105-79-3
EINECS: 203-332-6