Xylit 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
225981000
225980250
225980025
225985000
ACRO225981000EA
71.3
EUR
ACRO225981000
ACRO225980250
ACRO225980025
ACRO225985000
Xylit 99+%
Xylit
Formel:
C₅H₁₂O₅ Siedepunkt: 215…217 °C Schmelzpunkt: 92…96 °C Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064292 CAS-Nummer: 87-99-0 EINECS: 201-788-0 Merck Index: 13,10140 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 92 to 96 °C |
Water | ≤0.5 % |
Sulfated ash | ≤0.5 % |
GC | ≥99.0 % (on dry substance) |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Reducing sugars | ≤0.2 % |