Xylit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W507930-1KG W507930-5KG W507930-SAMPLE
SIALW507930-1KGEA 136 EUR
SIALW507930-1KG SIALW507930-5KG SIALW507930-SAMPLE
Xylit, Sigma-Aldrich®
Xylit
Formel: C₅H₁₂O₅
Siedepunkt: 495 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94 °C
Dichte: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064292
CAS-Nummer: 87-99-0
EINECS: 201-788-0
Merck Index: 13,10140