Xylit ≥99%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
X3375-25G X3375-100G X3375-1KG X3375-500G X3375-5G
SIALX3375-25GEA 36 EUR
SIALX3375-25G SIALX3375-100G SIALX3375-1KG SIALX3375-500G SIALX3375-5G
Xylit ≥99%, Sigma-Aldrich®
Xylit
Formel: C₅H₁₂O₅
Siedepunkt: 495 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94 °C
Dichte: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064292
CAS-Nummer: 87-99-0
EINECS: 201-788-0
Merck Index: 13,10140