Xylit ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
A16944.22 A16944.36
A16944.22EA 42.3 EUR
A16944.22 A16944.36
Xylit ≥99%
Xylit
Purity: 99% CAS No.: 87-99-0 Molecular Formula: C5H12O5 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 1720523 Merck Reference: 14,10085 MDL No.: MFCD00064292
Formel: C₅H₁₂O₅
Siedepunkt: 495 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92…96 °C
Dichte: 1.515
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064292
CAS-Nummer: 87-99-0
EINECS: 201-788-0
Merck Index: 14,10085