Bis(4-chlorphenyl)disulfid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Bis(4-chlorophenyl) disulphide
B25604.06
B25604.14
B25604.06EA
64.8
EUR
B25604.06
B25604.14
Bis(4-chlorphenyl)disulfid ≥98%
Bis(4-chlorphenyl)disulfid
Purity: 98+%
CAS No.: 1142-19-4
Molecular Formula: C12H8Cl2S2
Formula Weight: 287.23
Melting Point: 71-74°
Beilstein Reference: 1644663
Formel:
C₁₂H₈Cl₂S₂ Molekulargewicht: 287.23 g/mol Schmelzpunkt: 71…74 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013642 CAS-Nummer: 1142-19-4 EINECS: 214-531-2 |