Bis(2-iodphenyl)disulfid
Lieferant: Thermo Scientific
NRB00619.250 NRB00619.1
MAYBNRB00619.250EA 0 EUR
MAYBNRB00619.250 MAYBNRB00619.1
Bis(2-iodphenyl)disulfid
Bis(2-iodphenyl)disulfid
Formel: C₁₂H₈IS₂
MDL Number: MFCD00099178
CAS-Nummer: 87797-73-7