Chloracetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
22880-100ML
22880-1L
22880-500ML
SIAL22880-100MLEA
38.3
EUR
SIAL22880-100ML
SIAL22880-1L
SIAL22880-500ML
Chloracetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Chloracetylchlorid
Formel:
C₂H₂Cl₂O Siedepunkt: 105 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –22.5 °C Dichte: 1.426 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C |
MDL Number:
MFCD00000725 CAS-Nummer: 79-04-9 EINECS: 201-171-6 UN-Nummer: 1752 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,02074 |