Chloracetylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
147290010
147291000
147292500
147290025
ACRO147290010EA
90.3
EUR
ACRO147290010
ACRO147291000
ACRO147292500
ACRO147290025
Chloracetylchlorid 98%
Chloracetylchlorid
Formel:
C₂H₂Cl₂O Siedepunkt: 105 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –22 °C Dichte: 1.42 g/cm³ Flammpunkt: ≥ 100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000725 CAS-Nummer: 79-04-9 EINECS: 201-171-6 UN-Nummer: 1752 ADR: 6.1, Merck Index: 13,02074 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |